Imprimer
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2740-5G B2740-25G
TCIAB2740-5GEA 23.1 EUR
TCIAB2740-5G TCIAB2740-25G
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester ≥97.0% (par GC)
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester
Formule: C₁₃H₂₃NO₄
Point d'ébullition: 140°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01763998
Numéro CAS: 142851-03-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %