Imprimer
Benzyl-2-chloroethyl ether ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2712-25G B2712-5G
TCIAB2712-25GEA 283 EUR
TCIAB2712-25G TCIAB2712-5G
Benzyl-2-chloroethyl ether ≥98.0% (par GC)
Benzyl-2-chloroethyl ether
Formule: C₉H₁₁ClO
Numéro MDL: MFCD00018964
Numéro CAS: 17229-17-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %