Imprimer
9,9-Bis(4-amino-3-methylphenyl)fluorene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-(9H-Fluorene-9,9-diyl)bis(2-methylaniline), 2,2'-Dimethyl-4,4'-(9-fluorenylidene)dianiline, 4,4'-(9-Fluorenylidene)di-o-toluidine
B2693-25G B2693-5G
TCIAB2693-25GEA 183 EUR
TCIAB2693-25G TCIAB2693-5G
9,9-Bis(4-amino-3-methylphenyl)fluorene ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
9,9-Bis(4-amino-3-methylphenyl)fluorene
Formule: C₂₇H₂₄N₂
Numéro MDL: MFCD04038168
Numéro CAS: 107934-60-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 230.0 to 236.0 deg-C