Imprimer
Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bromotri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate, PyBrOP , Bromotripyrrolidinylphosphonium hexafluorophosphate, Bromotri(pyrrolidin-1-yl)phosphonium hexafluorophosphate(V)
B2680-5G B2680-25G
TCIAB2680-5GEA 67.1 EUR
TCIAB2680-5G TCIAB2680-25G
Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Bromotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Formule: C₁₂H₂₄BrF₆N₃P₂
Point de fusion: 139°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00077412
Numéro CAS: 132705-51-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %