Imprimer
2-(4-Bromophenyl)benzothiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2679-25G B2679-5G
TCIAB2679-25GEA 244 EUR
TCIAB2679-25G TCIAB2679-5G
2-(4-Bromophenyl)benzothiazole ≥98.0% (par GC)
2-(4-Bromophenyl)benzothiazole
Formule: C₁₃H₈BrNS
Numéro MDL: MFCD00579199
Numéro CAS: 19654-19-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 135.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency