Imprimer
1-Chloro-3,5-bis[(2-méthyl-2-propanyl)sulfanyl]benzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Chloro-3,5-bis(tert-butylthio)benzene
B2659-1G B2659-5G
TCIAB2659-1GEA 80.3 EUR
TCIAB2659-1G TCIAB2659-5G
1-Chloro-3,5-bis[(2-méthyl-2-propanyl)sulfanyl]benzène ≥98.0% (par GC)
1-Chloro-3,5-bis[(2-méthyl-2-propanyl)sulfanyl]benzène
Formule: C₁₄H₂₁ClS₂
Numéro CAS: 260968-02-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Toluene very faint turbidity