Bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphite ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
Phosphorous Acid Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Ester, Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Phosphonate, Phosphonic Acid Bis(2,2,2-trifluoroethyl) Ester
B2627-25G
B2627-5G
TCIAB2627-25GEA
139
EUR
TCIAB2627-25G
TCIAB2627-5G
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphite ≥94.0% (par GC)
Bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphite
Formule:
C₄H₅F₆O₃P Point d'ébullition: 44°C Point d'éclair: 76°C |
Numéro MDL:
MFCD00063314 Numéro CAS: 92466-70-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 94.0 % |