Imprimer
3-Bromo-4-formylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Bromoisonicotinaldehyde, 3-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
B2624-1G B2624-5G
TCIAB2624-1GEA 31.9 EUR
TCIAB2624-1G TCIAB2624-5G
3-Bromo-4-formylpyridine ≥98.0% (par GC)
3-Bromo-4-formylpyridine
Formule: C₆H₄BrNO
MW: 186.01 g/mol
Numéro MDL: MFCD05864506
Numéro CAS: 70201-43-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C