Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]amine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Bis(3-(trimethoxysilyl)propyl)amine
B2548-25G
B2548-100G
TCIAB2548-25GEA
29.7
EUR
TCIAB2548-25G
TCIAB2548-100G
Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]amine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bis[3-(trimethoxysilyl)propyl]amine
Formule:
C₁₂H₃₁NO₆Si₂ |
Numéro MDL:
MFCD00191835 Numéro CAS: 82985-35-1 EINECS: 280-084-5 ONU: 3082 ADR: 9,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |