Imprimer
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: lithium bis(trifluoromethanesulphonimide), 1,1,1-Trifluoro-N-((trifluoromethyl)sulphonyl)methanesulphonamide, N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amine
B2541-5G B2541-25G
TCIAB2541-5GEA 69.3 EUR
TCIAB2541-5G TCIAB2541-25G
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(trifluoromethanesulphonyl)imide
Formule: C₂HF₆NO₄S₂
Point d'ébullition: 92°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00214154
Numéro CAS: 82113-65-3
ONU: 3261
ADR: 8,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91e290b7344142481afc55942e4d85587c49a5ee&vid=91e290b7344142481afc55942e4d85587c49a5ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %