Imprimer
2,2'-Bipyrimidyl ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2'-Dipyrimidyl, 2,2'-Bipyrimidine
B2496-1G B2496-200MG
TCIAB2496-1GEA 143 EUR
TCIAB2496-1G TCIAB2496-200MG
2,2'-Bipyrimidyl ≥95.0% (par GC)
2,2'-Bipyrimidyl
Formule: C₈H₆N₄
Point de fusion: 113°C
Numéro MDL: MFCD00014600
Numéro CAS: 34671-83-5
EINECS: 252-137-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %