Imprimer
2-(Benzyloxy)acetaldehyde ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilisé avec catéchol
B2481-1G B2481-5G
TCIAB2481-1GEA 40.7 EUR
TCIAB2481-1G TCIAB2481-5G
2-(Benzyloxy)acetaldehyde ≥95.0% (par GC) stabilisé
2-(Benzyloxy)acetaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 120°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191779
Numéro CAS: 60656-87-3
EINECS: 262-349-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a33b68e80496aa957b9e42cad9c68346b485b2d&vid=1a33b68e80496aa957b9e42cad9c68346b485b2d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %