1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
(-)-1,2-Bis((2R,5R)-2,5-dimethylphospholano)benzene, 1,2-Bis((2R,5R)-2,5-dimethylphospholan-1-yl)benzene, 1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholan-1-yl]benzene, 1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethylphospholano]benzene, (R,R)-Me-DUPHOS
B2436-100MG
B2436-500MG
TCIAB2436-100MGEA
113
EUR
TCIAB2436-100MG
TCIAB2436-500MG
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene ≥98.0% (par GC)
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-dimethyl-1-phospholanyl]benzene
Formule:
C₁₈H₂₈P₂ MW: 306.37 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00142336 Numéro CAS: 147253-67-6 Merck Index: 14,03466 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 81.0 to 85.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -470 to -520 deg (C=1, hexane) |