Imprimer
tert-Butyl-N-(2-hydroxypropyl)carbamate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(2-Hydroxypropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, 1-(tert-Butoxycarbonylamino)-2-propanol, 1-(Boc-amino)-2-propanol, tert-Butyl (2-hydroxypropyl)carbamate
B2418-25G B2418-5G
TCIAB2418-25GEA 347 EUR
TCIAB2418-25G TCIAB2418-5G
tert-Butyl-N-(2-hydroxypropyl)carbamate ≥98.0% (sur base azote total)
tert-Butyl-N-(2-hydroxypropyl)carbamate
Formule: C₈H₁₇NO₃
Numéro MDL: MFCD02093569
Numéro CAS: 95656-86-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %