Imprimer
sec-Butyl ethyl ether ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B2399-25G B2399-250G
TCIAB2399-25GEA 107 EUR
TCIAB2399-25G TCIAB2399-250G
sec-Butyl ethyl ether ≥97.0% (par GC)
sec-Butyl ethyl ether
Formule: C₆H₁₄O
Point d'ébullition: 82°C
Numéro MDL: MFCD00053773
Numéro CAS: 2679-87-0
EINECS: 220-234-9
ONU: 1179
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %