Imprimer
9,9-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)fluorene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4'-(9H-Fluorene-9,9-diyl)bis(2-methylphenol), 4,4'-(9-Fluorenylidene)di(o-cresol)
B2396-25G B2396-250G
TCIAB2396-25GEA 80.3 EUR
TCIAB2396-25G TCIAB2396-250G
9,9-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)fluorene ≥98.0% (par GC)
9,9-Bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)fluorene
Formule: C₂₇H₂₂O₂
Numéro MDL: MFCD04038046
Numéro CAS: 88938-12-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 222.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency