Imprimer
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(4-(tert-butyl)phenyl)iodonium hexafluorophosphate(V)
B2380-1G B2380-5G
TCIAB2380-1GEA 59.4 EUR
TCIAB2380-1G TCIAB2380-5G
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium hexafluorophosphate
Formule: C₂₀H₂₆F₆IP
Numéro MDL: MFCD06797070
Numéro CAS: 61358-25-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %