Imprimer
trans,trans-1,5-Bis(4-fluorophenyl)-1,4-pentadien-3-one ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (1E,4E)-1,5-Bis(4-fluorophenyl)penta-1,4-dien-3-one, trans,trans-Bis(4-fluorobenzylidene)acetone, trans,trans-Bis(4-fluorobenzal)acetone, trans,trans-Bis(4-fluorostyryl) Ketone
B2283-25G B2283-5G
TCIAB2283-25GEA 313 EUR
TCIAB2283-25G TCIAB2283-5G
trans,trans-1,5-Bis(4-fluorophenyl)-1,4-pentadien-3-one ≥98.0% (par HPLC)
trans,trans-1,5-Bis(4-fluorophenyl)-1,4-pentadien-3-one
Formule: C₁₇H₁₂F₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00298485
Numéro CAS: 53369-00-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C