Bis(neopentyl glycolato)diboron ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
5,5,5',5'-Tetramethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborinane), 2-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
B2254-1G
B2254-25G
B2254-5G
TCIAB2254-1GEA
17.6
EUR
TCIAB2254-1G
TCIAB2254-25G
TCIAB2254-5G
Bis(neopentyl glycolato)diboron ≥98.0% (par GC)
Bis(neopentyl glycolato)diboron
Formule:
C₁₀H₂₀B₂O₄ MW: 225.89 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD02093062 Numéro CAS: 201733-56-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 186.0 to 193.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |