Imprimer
1,1'-{[5-(Bromométhyl)-1,3-phénylène]bis(oxyméthylène)}bis(3,5-diméthoxybenzène) ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B2247-1G B2247-5G
TCIAB2247-1GEA 153 EUR
TCIAB2247-1G TCIAB2247-5G
1,1'-{[5-(Bromométhyl)-1,3-phénylène]bis(oxyméthylène)}bis(3,5-diméthoxybenzène) ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,1'-{[5-(Bromométhyl)-1,3-phénylène]bis(oxyméthylène)}bis(3,5-diméthoxybenzène)
Formule: C₂₅H₂₇BrO₆
MW: 503.39 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04038410
Numéro CAS: 176650-93-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %