Imprimer
{3,5-Bis[(3,5-diméthoxybenzyl)oxy]phényl}méthanol ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2246-1G B2246-5G
TCIAB2246-1GEA 80.3 EUR
TCIAB2246-1G TCIAB2246-5G
{3,5-Bis[(3,5-diméthoxybenzyl)oxy]phényl}méthanol ≥94.0% (par GC)
{3,5-Bis[(3,5-diméthoxybenzyl)oxy]phényl}méthanol
Formule: C₂₅H₂₈O₇
Numéro MDL: MFCD03844779
Numéro CAS: 176650-92-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal