Imprimer
N-tert-Butylbenzenesulphenamide ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2240-1G B2240-25G B2240-5G
TCIAB2240-1GEA 34.1 EUR
TCIAB2240-1G TCIAB2240-25G TCIAB2240-5G
N-tert-Butylbenzenesulphenamide ≥96.0% (par GC)
N-tert-Butylbenzenesulphenamide
Formule: C₁₀H₁₅NS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03844776
Numéro CAS: 19117-31-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %