(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Boc-Phe(4-NO2)-OH, Boc-Phe(4-NO₂)-OH, N-Boc-4-nitro-L-phenylalanine, Boc-p-nitro-Phe-OH
B2232-1G
B2232-5G
TCIAB2232-1GEA
30.8
EUR
TCIAB2232-1G
TCIAB2232-5G
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-nitrophenyl)propanoic acid
Formule:
C₁₄H₁₈N₂O₆ MW: 310.3 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00038128 Numéro CAS: 33305-77-0 EINECS: 251-450-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +5.0 to +10.0 deg (C=1,MeOH) |