2,6-Bis((S)-4-phenyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)pyridine ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
(S,S)-Ph-pybox, (-)-2,6-Bis[(4S)-4-phenyl-2-oxazolin-2-yl]pyridine
B2220-1G
B2220-250MG
TCIAB2220-1GEA
319
EUR
TCIAB2220-1G
TCIAB2220-250MG
2,6-Bis((S)-4-phenyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)pyridine ≥95.0% (par HPLC)
2,6-Bis((S)-4-phenyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)pyridine
Formule:
C₂₃H₁₉N₃O₂ |
Numéro MDL:
MFCD01863586 Numéro CAS: 174500-20-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Melting point | 170.0 to 174.0 deg-C |