Imprimer
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dichloro[1,3-bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II)
B2192-1G B2192-5G
TCIAB2192-1GEA 78.1 EUR
TCIAB2192-1G TCIAB2192-5G
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
[1,3-Bis(diphenylphosphino)propane]palladium(II) dichloride
Formule: C₂₇H₂₆Cl₂P₂Pd
MW: 589.77 g/mol
Numéro MDL: MFCD03844773
Numéro CAS: 59831-02-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %