Imprimer
Boc-b-Alanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B2176-25G B2176-5G
TCIAB2176-25GEA 56.1 EUR
TCIAB2176-25G TCIAB2176-5G
Boc-b-Alanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Boc-b-Alanine
Formule: C₈H₁₅NO₄
Numéro MDL: MFCD00037291
Numéro CAS: 3303-84-2
EINECS: 221-979-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C