Imprimer
Boc-D-Alanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Boc-D-alanine, Boc-D-Ala-OH
B2175-25G B2175-5G
TCIAB2175-25GEA 84.7 EUR
TCIAB2175-25G TCIAB2175-5G
Boc-D-Alanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Boc-D-Alanine
Formule: C₈H₁₅NO₄
MW: 189.2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063123
Numéro CAS: 7764-95-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 85.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +25.0 to +27.0 deg (C=2, AcOH)