Imprimer
(R)-1-Boc-2-Azetidinemethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azetidinemethanol, (R)-1-Boc-2-azetidinemethanol
B2174-1G B2174-100MG
TCIAB2174-1GEA 1250 EUR
TCIAB2174-1G TCIAB2174-100MG
(R)-1-Boc-2-Azetidinemethanol ≥98.0% (par GC)
(R)-1-Boc-2-Azetidinemethanol
Formule: C₉H₁₇NO₃
MW: 187.2362 g/mol
Numéro MDL: MFCD03790937
Numéro CAS: 161511-90-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +72.0 to +78.0 deg (C=1, MeOH)