Imprimer
Tetrasodium-N,N-bis(carboxymethyl)-L-glutamate ∼40% dans l'eau
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium (S)-2-(bis(carboxylatomethyl)amino)pentanedioate, N,N-Bis(carboxymethyl)-L-glutamic Acid Tetrasodium Salt, Tetrasodium glutamate diacetate
B2135-25G B2135-500G
TCIAB2135-25GEA 18.7 EUR
TCIAB2135-25G TCIAB2135-500G
Tetrasodium-N,N-bis(carboxymethyl)-L-glutamate ∼40% dans l'eau
Tetrasodium-N,N-bis(carboxymethyl)-L-glutamate
Formule: C₉H₁₃NO₈
Numéro MDL: MFCD01862262
Numéro CAS: 51981-21-6
EINECS: 257-573-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ada0b3b792495dfc34be797030982b1011f858f&vid=7f1ddb7399022f929a96ba7692e85ac624567e01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Concentration (Chelometric Method) 40.0 to 44.0 w/w%
Specific rotation [a]20/D +7.0 to +11.0 deg (neat)