Imprimer
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]pyridine-2-carboxylic acid ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration) réactif pour l'application de la méthode de chiralité des excitons
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(Boc-aminomethyl)pyridine-2-carboxylic Acid
B2124-1G B2124-100MG
TCIAB2124-1GEA 658 EUR
TCIAB2124-1G TCIAB2124-100MG
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]pyridine-2-carboxylic acid ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration) réactif pour l'application de la méthode de chiralité des excitons
4-[(tert-Butoxycarbonylamino)methyl]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₄
MW: 252.27 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093452
Numéro CAS: 260970-57-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %