(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
(S)-1-Boc-2-Azetidinemethanol, (S)-1-Boc-2-azetidinemethanol, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-azetidinemethanol
B2123-1G
B2123-100MG
TCIAB2123-1GEA
1440
EUR
TCIAB2123-1G
TCIAB2123-100MG
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol ≥95.0% (par GC)
(S)-1-Boc-2-azetidinemethanol
Formule:
C₉H₁₇NO₃ MW: 187.2362 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD03093620 Numéro CAS: 161511-85-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Specific rotation [a]20/D | -72.0 to -76.0 deg (C=1, MeOH) |