Imprimer
1,1'-{[5-(Bromométhyl)-1,3-phénylène]bis(oxyméthylène)}bis[3,5-bis(benzyloxy)benzène] ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Bis(3,5-dibenzyloxybenzyloxy)benzyl Bromide
B2118-1G B2118-5G
TCIAB2118-1GEA 208 EUR
TCIAB2118-1G TCIAB2118-5G
1,1'-{[5-(Bromométhyl)-1,3-phénylène]bis(oxyméthylène)}bis[3,5-bis(benzyloxy)benzène] ≥97.0% (par HPLC)
1,1'-{[5-(Bromométhyl)-1,3-phénylène]bis(oxyméthylène)}bis[3,5-bis(benzyloxy)benzène]
Formule: C₄₉H₄₃BrO₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093449
Numéro CAS: 129536-41-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C