Imprimer
2-(4-Bromophenyl)-1,3-dioxolane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B2100-25G B2100-5G
TCIAB2100-25GEA 476 EUR
TCIAB2100-25G TCIAB2100-5G
2-(4-Bromophenyl)-1,3-dioxolane ≥98.0% (par GC)
2-(4-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
Formule: C₉H₉BrO₂
Numéro MDL: MFCD01318950
Numéro CAS: 10602-01-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency