Imprimer
1,1-Bis(4-aminophenyl)cyclohexane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2076-25G B2076-5G
TCIAB2076-25GEA 493 EUR
TCIAB2076-25G TCIAB2076-5G
1,1-Bis(4-aminophenyl)cyclohexane ≥98.0% (par GC)
1,1-Bis(4-aminophenyl)cyclohexane
Formule: C₁₈H₂₂N₂
Numéro MDL: MFCD00035700
Numéro CAS: 3282-99-3
EINECS: 221-926-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity