Imprimer
5''-Bromo-2,2':5',2''-terthiophene-5-carboxaldehyde ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Bromo-5''-formyl-2,2':5',2''-terthiophene, 5''-Bromo-[2,2':5',2''-terthiophene]-5-carbaldehyde
B2058-1G B2058-5G
TCIAB2058-1GEA 229 EUR
TCIAB2058-1G TCIAB2058-5G
5''-Bromo-2,2':5',2''-terthiophene-5-carboxaldehyde ≥94.0% (par GC)
5''-Bromo-2,2':5',2''-terthiophene-5-carboxaldehyde
Formule: C₁₃H₇BrOS₃
MW: 355.28 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093442
Numéro CAS: 161726-69-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Melting point 158.0 to 164.0 deg-C