Imprimer
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
B2055-1G B2055-5G
TCIAB2055-1GEA 95.7 EUR
TCIAB2055-1G TCIAB2055-5G
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(II) dichloride
Formule: C₃₆H₆₆Cl₂P₂Pd
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00191830
Numéro CAS: 29934-17-6
EINECS: 476-300-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %