Imprimer
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Bis(triphenylphosphine)palladium(II) acetate, Bis(acetato)bis(triphenylphosphine)palladium(II), Diacetatobis(triphenylphosphine)palladium(II)
B2042-1G B2042-5G
TCIAB2042-1GEA 183 EUR
TCIAB2042-1G TCIAB2042-5G
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) diacetate
Formule: C₄₀H₃₆O₄P₂Pd
MW: 749.09 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00010013
Numéro CAS: 14588-08-0
EINECS: 238-628-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %