Imprimer
2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid 97,0 Titrimetric
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,2-Dimethylolbutyric Acid
B2038-25G B2038-500G
TCIAB2038-25GEA 17.6 EUR
TCIAB2038-25G TCIAB2038-500G
2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid 97,0 Titrimetric
2,2-Bis(hydroxymethyl)butyric acid
Formule: C₆H₁₂O₄
MW: 148.16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00190088
Numéro CAS: 10097-02-6
EINECS: 424-090-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 110.0 to 118.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity