Imprimer
Benzylbis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (SP-4-3)-Benzylbis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride, trans-Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II), Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II)
B2029-1G B2029-100MG
TCIAB2029-1GEA 192 EUR
TCIAB2029-1G TCIAB2029-100MG
Benzylbis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Benzylbis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
Formule: C₄₃H₃₇ClP₂Pd
MW: 757.59 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00010395
Numéro CAS: 22784-59-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %