Imprimer
Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II) dichloride ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans-Dichlorobis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II), Bis[tri(o-tolyl)phosphine]palladium(II) chloride, Dichlorobis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II), Dichlorobis(tri-o-tolylphsophine)palladium
B2026-1G B2026-5G
TCIAB2026-1GEA 77 EUR
TCIAB2026-1G TCIAB2026-5G
Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II) dichloride ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(II) dichloride
Formule: C₄₂H₄₂Cl₂P₂Pd
MW: 786.07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00274659
Numéro CAS: 40691-33-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 90.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 90.0 %