Imprimer
2,2-Bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)phenyl]propane ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tetrabromobisphenol A Bis(2,3-dibromopropyl) Ether, 2,2-Bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)phenyl]propane(Granular)
B2022-25G B2022-500G
TCIAB2022-25GEA 18.7 EUR
TCIAB2022-25G TCIAB2022-500G
2,2-Bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)phenyl]propane ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
2,2-Bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)phenyl]propane
Formule: C₂₁H₂₀Br₈O₂
MW: 943.62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017887
Numéro CAS: 21850-44-2
EINECS: 244-617-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %