Imprimer
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II) dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: [1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloropalladium(II), Dichloro[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II)
B2016-1G B2016-5G
TCIAB2016-1GEA 58.3 EUR
TCIAB2016-1G TCIAB2016-5G
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II) dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
[1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(II) dichloride
Formule: C₂₆H₂₄Cl₂P₂Pd
MW: 575.75 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015702
Numéro CAS: 19978-61-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %