Imprimer
Boc-L-tyrosine methyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-Tyr-OMe, N-Boc-L-tyrosine Methyl Ester
B2005-25G B2005-5G
TCIAB2005-25GEA 148 EUR
TCIAB2005-25G TCIAB2005-5G
Boc-L-tyrosine methyl ester ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Boc-L-tyrosine methyl ester
Formule: C₁₅H₂₁NO₅
MW: 295.3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191181
Numéro CAS: 4326-36-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 107.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +48.0 to +52.0 deg (C=1, CHCl3)