Imprimer
1,6-Bis(diphenylphosphino)hexane ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hexamethylenebis(diphenylphosphine)
B1959-1G B1959-5G
TCIAB1959-1GEA 27.5 EUR
TCIAB1959-1G TCIAB1959-5G
1,6-Bis(diphenylphosphino)hexane ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
1,6-Bis(diphenylphosphino)hexane
Formule: C₃₀H₃₂P₂
MW: 454.53 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003053
Numéro CAS: 19845-69-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C