Imprimer
3-(2-Benzothiazolylthio)propionic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(Benzo[d]thiazol-2-ylthio)propanoic acid
B1942-25G B1942-500G
TCIAB1942-25GEA 18.7 EUR
TCIAB1942-25G TCIAB1942-500G
3-(2-Benzothiazolylthio)propionic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-(2-Benzothiazolylthio)propionic acid
Formule: C₁₀H₉NO₂S₂
MW: 239.31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022878
Numéro CAS: 4767-00-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 150.0 deg-C