Imprimer
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzyl(methoxymethyl)[(trimethylsilyl)methyl]amine
B1938-25G B1938-5G
TCIAB1938-25GEA 260 EUR
TCIAB1938-25G TCIAB1938-5G
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-(Methoxymethyl)-N-(trimethylsilylmethyl)benzylamine
Formule: C₁₃H₂₃NOSi
Point d'ébullition: 78°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00674005
Numéro CAS: 93102-05-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %