Imprimer
4-Butylcyclohexanol (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B1930-25G B1930-5G
TCIAB1930-25GEA 401 EUR
TCIAB1930-25G TCIAB1930-5G
4-Butylcyclohexanol (cis- and trans- mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
4-Butylcyclohexanol (cis- and trans- mixture)
Formule: C₁₀H₂₀O
Point d'ébullition: 122°C
Numéro MDL: MFCD01321147
Numéro CAS: 70568-60-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)