Imprimer
N-Benzoyl-L-tyrosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B1911-25G B1911-5G
TCIAB1911-25GEA 407 EUR
TCIAB1911-25G TCIAB1911-5G
N-Benzoyl-L-tyrosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Benzoyl-L-tyrosine
Formule: C₁₆H₁₅NO₄
MW: 285.30 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321140
Numéro CAS: 2566-23-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -75.0 to -80.0 deg (C=1, DMF)