Imprimer
Bis(2-ethylhexanoato)hydroxyaluminum ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hydroxyaluminum Bis(2-ethylhexanoate), Aluminum 2-ethylhexanoate, basic
B1895-25G B1895-250G
TCIAB1895-25GEA 18.7 EUR
TCIAB1895-25G TCIAB1895-250G
Bis(2-ethylhexanoato)hydroxyaluminum ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(2-ethylhexanoato)hydroxyaluminum
Formule: C₁₆H₃₁AlO₅
Numéro MDL: MFCD00041940
Numéro CAS: 30745-55-2
EINECS: 250-322-2
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %
Solubility in hot 1mol/L NaOH very faint turbidity