Imprimer
1,3-Bis(tosyloxy)propane ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Propane-1,3-diyl bis(4-methylbenzenesulphonate), Trimethylene Glycol Ditosylate, Trimethylene Glycol Bis(p-toluenesulphonate), 1,3-Bis(p-toluenesulphonyloxy)propane, 1,3-Propanediol Ditosylate
B1875-25G B1875-5G
TCIAB1875-25GEA 96.8 EUR
TCIAB1875-25G TCIAB1875-5G
1,3-Bis(tosyloxy)propane ≥98.0% (par HPLC)
1,3-Bis(tosyloxy)propane
Formule: C₁₇H₂₀O₆S₂
MW: 384.46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013392
Numéro CAS: 5469-66-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 90.0 to 93.0 deg-C